Stampa…
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside) 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
227770100 227771000 227770025 227775000
ACRO227770100EA 19.5 EUR
ACRO227770100 ACRO227771000 ACRO227770025 ACRO227775000
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside) 99%, puro
X-Gal (5-Bromo-4-cloro-3-indolil-ß-D-galattopiranoside)
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Peso molecolare: 408,63 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005666
CAS Number: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O/DMF 1/1)