Stampa…
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11433.14 A11433.22
A11433.14EA 36.6 EUR
A11433.14 A11433.22
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid tech. 90%, grado tecnico
5-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Purity: 90% CAS No.: 84-89-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2214149 Merck Reference: 14,6404 MDL No.: MFCD00014315
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014315
CAS Number: 84-89-9
EINECS: 201-571-0
Merck Index: 14,6404