Stampa…
4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16778.03 A16778.06
A16778.03EA 52.8 EUR
A16778.03 A16778.06
4-Fluoro-1-naphthoic acid ≥97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Purity: 97% CAS No.: 573-03-5 Molecular Formula: C11H7FO2 Formula Weight: 190.18 Melting Point: 223-226° Beilstein Reference: 2257292
Formula: C₁₁H₇FO₂
Peso molecolare: 190.17 g/mol
Punto di fusione: 223…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004011
CAS Number: 573-03-5
EINECS: 209-346-9