Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G
08751-25G
08751-100GEA
186
EUR
08751-100G
08751-25G
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico, Supelco®
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico
Formula:
C₁₀H₉NO₄S Punto di ebollizione: 466 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼285 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004019 CAS Number: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 13,00453 |