Stampa…
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 90+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 1-ammino-2-naftolo-4-solfonico
400850250 400851000
ACRO400850250EA 96.2 EUR
ACRO400850250 ACRO400851000
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 90+% ACS
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico
Formula: C₁₀H₉NO₄S
Peso molecolare: 239,25 g/mol
Punto di ebollizione: 466 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004019
CAS Number: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Visualizza i codici
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %