Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
149271000
149270250
ACRO149271000EA
140
EUR
ACRO149271000
ACRO149270250
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 95%
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico
Formula:
C₁₀H₉NO₄S Punto di ebollizione: 466 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004019 CAS Number: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 13,00453 |
Appearance | Pink to light purple Granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Specific optical rotation | +22.5° to +24.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in methanol) |