Stampa…
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 1-ammino-2-naftolo-4-solfonico
B24339.14 B24339.22
B24339.14EA 72.4 EUR
B24339.14 B24339.22
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico 99%
Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico
Purity: 99% CAS No.: 116-63-2 Molecular Formula: C10H9NO4S Formula Weight: 239.25 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 2697469 Merck Reference: 14,454 MDL No.: MFCD00004019
Formula: C₁₀H₉NO₄S
Peso molecolare: 239,25 g/mol
Punto di ebollizione: 466 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004019
CAS Number: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 14,454