Acido 4-Amino-3-idrossi-1-naftalene solfonico ≥90% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 116-63-2
Molecular Formula: C10H9NO4S
Formula Weight: 239.25
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 2697469
Merck Reference: 14,454
MDL No.: MFCD00004019
Formula:
C₁₀H₉NO₄S Punto di ebollizione: 466 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004019 CAS Number: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 14,454 |