Stampa…
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 32.6 EUR
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ACS
Acido cromotropico sale di sodio diidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150612
CAS Number: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test