Stampa…
Acido cromotropico sale di sodio diidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155190250 155191000 155195000
ACRO155190250EA 50.7 EUR
ACRO155190250 ACRO155191000 ACRO155195000
Acido cromotropico sale di sodio diidrato 98%
Acido cromotropico sale di sodio diidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150612
CAS Number: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Suitability (for det. of NO3 and HCHO) Passes test
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Residue after ignition ≤0.2 %