Stampa…
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
22414.06 22414.14 22414.22
22414.06EA 30.6 EUR
22414.06 22414.14 22414.22
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ACS
Acido cromotropico sale di sodio diidrato
CAS No.: 5808-22-0 Molecular Formula: C10H6Na2O8S2.2H2O Formula Weight: 400.29 (364.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-White to Buff-Coloured Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3647189 Merck Reference: 14,2241 MDL No.: MFCD00150612
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Peso molecolare: 400.29 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150612
CAS Number: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 14,2241