Stampa…
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0596-25G D0596-500G
TCIAD0596-25GEA 49 EUR
TCIAD0596-25G TCIAD0596-500G
Acido cromotropico sale di sodio diidrato ≥98.5% (by titrimetric analysis)
Acido cromotropico sale di sodio diidrato
Formula: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150612
CAS Number: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&vid=9f9c9d1eafb06879f81097982f90fb840d6fd9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.5 % (calcd.on anh.substance)
Water 8.0 to 11.0 %
Sulfate max. 0.02%