3-Amino-2-naphthoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5959-52-4
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 744099
Merck Reference: 14,452
MDL No.: MFCD00004115
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Punto di ebollizione: 383 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004115 CAS Number: 5959-52-4 EINECS: 227-726-2 Merck Index: 14,452 |