Stampa…
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-naphthoic Acid
104140050 104140250
ACRO104140050EA 93 EUR
ACRO104140050 ACRO104140250
3-Amino-2-naphthoic acid 85% tech.
3-Amino-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Punto di ebollizione: 383 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00004115
CAS Number: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %