Stampa…
Blu tetrazolio cloruro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12502.03 A12502.06 A12502.14
A12502.03EA 39.1 EUR
A12502.03 A12502.06 A12502.14
Blu tetrazolio cloruro
Blu tetrazolio cloruro
CAS No.: 1871-22-3 Molecular Formula: C40H32Cl2N8O2 Formula Weight: 727.66 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 3894077 Merck Reference: 14,9244 MDL No.: MFCD00040933
Formula: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Punto di fusione: ∼ 255 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040933
CAS Number: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 14,9244