Stampa…
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 130 EUR
A1243.0001 A1243.0005
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012159
CAS Number: 298-83-9
EINECS: 206-067-4