Blu nitotretrazolo cloruro (NBT), ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
0329-1GEA
248
EUR
0329-1G
0329-500MG
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT), ultrapuro
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Punto di fusione: 200 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS Number: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |
Em (Lambda Max, Methanol) | >54000 |
Lambda Max (Methanol) | 255 – 260 nm |
Loss on Drying | <10.0% |
Solubility (1%, Water) | Pass |