Stampa…
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Fornitore: Biotium
Attenzione
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 223 EUR
10008-1 10008-2 10008.
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso molecolare: 817,65 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012159
CAS Number: 298-83-9
EINECS: 206-067-4