Stampa…
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore (Oncogene)
Attenzione
484235-1 484235-250 484235-1
484235-1EA 381 EUR
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT), Millipore®
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012159
CAS Number: 298-83-9
EINECS: 206-067-4