Stampa…
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) ≥98.0% per biologia molecolare
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
438592XEA 144 EUR
438592X 438597T
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) ≥98.0% per biologia molecolare
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Peso molecolare: 817,65 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012159
CAS Number: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Visualizza i codici
Titolo Min. 98,0 %
Aspetto Yellow powder
Spettro IR Conforme
Acqua Max. 5,0 %
Cenere solforica Max. 0,20 %
Assorbività (256,6 nm) Conforme
Controllo da TLC Conforme