Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS Number: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |