Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
415920010
415925000
ACRO415920010EA
193
EUR
ACRO415920010
ACRO415925000
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) 90%
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Formula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Punto di fusione: 189 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00012159 CAS Number: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥88 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |