3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS)
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
CHAPS
A1099.0005
A1099.0050
A1099.0005EA
106
EUR
A1099.0005
A1099.0050
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS)
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Formula:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Peso molecolare: 614.89 g/mol Punto di fusione: 116 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS Number: 75621-03-3 Merck Index: 13,02052 |