Stampa…
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
0465-10GEA 507 EUR
0465-10G 0465-5G 0465-50G
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), ultrapuro
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Detergente zwitterionico.
Utilized for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Punto di fusione: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081083
CAS Number: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Visualizza i codici
Conducibilità (10%, Acqua) ≤50 umhos
DNasi assente
Solubilità (20%, Acqua) Conforme
pH (10%, Acqua) @25°C 5 − 7
Proteasi assente
RNasi assente
Residuo di ignizione <0.1%