Stampa…
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
220201-1EA 115 EUR
220201-1 220201-10 220201-25 220201-5 220201-1KG 220201-250GM
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS), Millipore®
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Punto di fusione: 116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081083
CAS Number: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052