Stampa…
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21927.03 B21927.06 B21927.14
B21927.03EA 50.2 EUR
B21927.03 B21927.06 B21927.14
3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) ≥98%
3-[(3-Colamidopropil)dimetil ammonio]-1-propano solfonato (CHAPS)
Purity: 98+% CAS No.: 75621-03-3 Molecular Formula: C32H58N2O7S Formula Weight: 614.88 Melting Point: 156-158° dec. MDL No.: MFCD00012116
Formula: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Punto di fusione: 156…158 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012116
CAS Number: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052