Stampa…
2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
B20483.06 B20483.14 B20483.22
B20483.06EA 29.3 EUR
B20483.06 B20483.14 B20483.22
2-Methoxy-1-naphthaldehyde ≥99%
2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 5392-12-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 204-206°/18mm MDL No.: MFCD00004004
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 204…206 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004004
CAS Number: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5