N,N-Dimetil p-fenilendiammina solfato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₄N₂O₄S Punto di fusione: 234…236 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012992 CAS Number: 536-47-0 EINECS: 208-636-2 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to grey to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |