Stampa…
N,N-Dimetil p-fenilendiammina solfato 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
A14175.14 A14175.22 A14175.36
A14175.14EA 62.1 EUR
A14175.14 A14175.22 A14175.36
N,N-Dimetil p-fenilendiammina solfato 98%
N,N-Dimetil p-fenilendiammina solfato
Purity: 98% CAS No.: 536-47-0 Molecular Formula: C8H12N2.H2SO4 Formula Weight: 234.28 Odour: Odourless Melting Point: 200-205° dec. Beilstein Reference: 4612278 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00012992
Formula: C₈H₁₄N₂O₄S
Peso molecolare: 234,28 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012992
CAS Number: 536-47-0
EINECS: 208-636-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II