Stampa…
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulphate, N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulphate, N1,N1-Diethylbenzene-1,4-diamine sulphate, N,N-Diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
07670-100G 07670-25G
07670-100GEA 318 EUR
07670-100G 07670-25G
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato, Supelco®
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Peso molecolare: 262,33 g/mol
Punto di ebollizione: 274…275 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012993
CAS Number: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a1e54ad3bc9934480e55f5c853db5531ba2d404&vid=6a1e54ad3bc9934480e55f5c853db5531ba2d404&prid=web&clid=SAPDAM