Stampa…
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0520-25G D0520-500G D0520-100G
TCIAD0520-25GEA 29 EUR
TCIAD0520-25G TCIAD0520-500G TCIAD0520-100G
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Punto di ebollizione: 274 - 275 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012993
CAS Number: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6aa14ed1ab3cc23e3e032de82475dc59854a7e99&vid=6aa14ed1ab3cc23e3e032de82475dc59854a7e99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %