N,N-Dietil p-fenilendiammina solfato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6283-63-2
Molecular Formula: C10H16N2.H2SO4
Formula Weight: 262.33
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 4219768
Formula:
C₁₀H₁₈N₂O₄S Punto di ebollizione: 274…275 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 183…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012993 CAS Number: 6283-63-2 EINECS: 228-500-6 |