4-Amino-N,N-dietilanilina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N,N-Dietilbenzen-p-diamina, N,N-Dietilbenzen-1,4-diamina
Formula:
C₁₀H₁₆N₂ Peso molecolare: 164.25 g/mol Punto di ebollizione: 260 Punto di fusione: 23 Densità: 0.988 g/cm³ Flash Pt: 139 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007861 CAS Number: 93-05-0 EINECS: 202-214-1 UN: 2923 ADR: 8 III |
Appearance | Clear yellow-brown to dark brown to black Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |