N,N-Dimetil-m-fenilendiammina bicloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 217 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012971 CAS Number: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to beige to grey to purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |