N,N-Dimetil-m-fenilendiammina bicloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 3575-32-4
Molecular Formula: C8H12N2.2HCl
Formula Weight: 209.12
Melting Point: 216° dec.
Beilstein Reference: 3694384
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012971
Formula:
C₈H₁₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 216 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012971 CAS Number: 3575-32-4 EINECS: 222-693-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |