1,4-Dibutylbenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97+%
CAS No.: 1571-86-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.4890
Melting Point: -31°
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1858055
MDL No.: MFCD01076591
Formula:
C₁₄H₂₂ Punto di ebollizione: 227 °C Punto di fusione: –31 °C Densità: 0,856 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01076591 CAS Number: 1571-86-4 |