1,3-Di-tert-butylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
B20290.03
B20290.06
B20290.14
B20290.03EA
100
EUR
B20290.03
B20290.06
B20290.14
1,3-Di-tert-butylbenzene ≥99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1014-60-4
Molecular Formula: C14H22
Formula Weight: 190.33
Flash Point: 83°(183°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 106-107°/18mm
MDL No.: MFCD00008830
Formula:
C₁₄H₂₂ Peso molecolare: 190,33 g/mol Punto di ebollizione: 106…107 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 10…11 °C Densità: 0,859 Flash Pt: 83 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008830 CAS Number: 1014-60-4 |