4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉BrO₂S Punto di fusione: 82…86 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00185849 CAS Number: 53606-06-7 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | Beige to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥60 % |