Stampa…
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00907.0200 8.00907.0500 8.00907.1000 8.00907.5000 8.00907.0001 8.00907.0005 8.00907.0025
8.00907.0200EA 0 EUR
8.00907.0200 8.00907.0500 8.00907.1000 8.00907.5000 8.00907.0001 MERC8.00907.0005 MERC8.00907.0025
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro per sintesi
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012503
CAS Number: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM