Stampa…
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
341006-25 341006-5
341006-25EA 449 EUR
341006-25 341006-5
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro, Sigma-Aldrich®
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Punto di fusione: 112…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012503
CAS Number: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM