Stampa…
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
303110010 303110050 303110250
ACRO303110010EA 89.1 EUR
ACRO303110010 ACRO303110050 ACRO303110250
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside 99%
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Punto di fusione: 165…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006593
CAS Number: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -96° to -117° (20°C, 589 nm) (c=1, water)