Stampa…
Mupirocin
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Attenzione
TRC-M794000-10 TRC-M794000-50 TRCM794000-100
PROOTRC-M794000-10EA 96.5 EUR
PROOTRC-M794000-10 PROOTRC-M794000-50 PROOTRCM794000-100
Mupirocin
Mupirocin
Formula: C₂₆H₄₄O₉
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01711620
CAS Number: 12650-69-0