Stampa…
Accessori per ventilazione, sistemi di estrazione
Fornitore: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 733 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Accessori per ventilazione, sistemi di estrazione
Ventilatori
Sistema di monitoraggio dell'aria di scarico con ventilatore opzionale:
Per ventilazione e monitoraggio semplici dell'intero sistema di aspirazione degli armadi di sicurezza. Un sensore monitora la portata/flusso effettivo dell'aria ed emette un segnale acustico e visivo se il valore scende al di sotto del valore impostato. L'intera unità di monitoraggio dello scarico viene fornita preassemblata (pronta al collegamento alla rete elettrica) per essere posizionata direttamente sull'armadio. Il valore del punto di regolazione della portata volumetrica dell'aria è pre-impostato in fabbrica e può essere regolato singolarmente tramite la presa per il monitoraggio della differenza di pressione. Oltre alla portata volumetrica viene monitorata anche l'alimentazione. Il sistema è dotato di due contatti flottanti (24 V/2 A) per la trasmissione dei segnali a una sala di controllo esterna, di un accumulatore interno che alimenta i sistemi di monitoraggio per 4 ore in caso di interruzioni dell'alimentazione di rete, di un display con indicazione semplice dei guasti. Consente inoltre di attivare il monitoraggio permanente a norma DIN EN 1946-7. L'alloggiamento è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polvere, colore grigio perla lucido.
Funzioni del monitor dell'aria di scarico:
Memorizzazione degli ultimi 50 messaggi di errore con data, ora, tipo di errore e cambio di menu.
– Moderno display a LED 'Blue Mode' con selezione della lingua (inglese, tedesco o francese)
– Indicatore dell'intervallo di manutenzione
– Dichiarazione ATEX di conformità a norma 94/9/CE e certificato di tipo emesso da TÜV Süd
Funzioni aggiuntive del monitor dell'aria di scarico compreso il ventilatore:
Volumetria dell'aria di scarico, adatta ad armadi di qualsiasi dimensione, a regolazione elettronica.
– La funzione di monitoraggio dell'aria di scarico può essere disattivata
– Ventilatore a norma DIN EN 14986
– Portata volumetrica 0 – 72 m³/h (graduale, senza resistenza)
– GIRI/MIN 0 – 2820 1/min (graduale, senza resistenza)
Unità di ventilazione con ventilatore:
Per la ventilazione sicura degli armadi di sicurezza. L'unità di ventilazione, completa di ventilatore a norma DIN EN 14986, viene fornita preassemblata (pronta al collegamento alla rete elettrica) per essere posizionata direttamente sull'armadio. Con dichiarazione ATEX di conformità a norma 94/9/EC e certificato di tipo emesso da TÜV Süd. L'alloggiamento è realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polvere, colore grigio perla lucido.
Sistema di allarme filtro multifase:
Monitoraggio della differenza di pressione regolabile. Elementi filtranti e coperchio del filtro monitorati tramite microinterruttori.
Timer con segnalazione del successivo intervento di manutenzione: secondo le norme DIN 12927 ed EN 13463 il filtro deve essere sostituito ogni anno. Controllo trimestrale dei filtri a carboni attivi da parte dell'utente (monitorato tramite protocollo in ingresso e timer).
– Elenco di sostanze filtrabili
– Volumetria dell'aria di scarico per armadi di qualsiasi dimensione, a regolazione elettronica
– Display a LED 'Blue Mode' con selezione della lingua (inglese, tedesco, francese), sistema di allarme con indicazione dei guasti al ventilatore e registrazione elettronica dei messaggi di errore
– Due contatti flottanti (24 V/2 A) per la trasmissione dei segnali
GIRI/MIN: 0 – 2820 1/min (graduale, senza resistenza), portata: 0 – 37 m³/h
Conforme ai requisiti TRbF 20 Allegato L, BGV A1, BGR 132 e TRBS 2153. Ventilatore a norma DIN EN 14986. Dichiarazione ATEX di conformità a norma 94/9/EC e certificato di tipo rilasciato da TÜV Süd. Soddisfa i requisiti dei laboratori ecosostenibili moderni offrendo la massima versatilità di montaggio.
Ventilatori radiali
Per l'estrazione di atmosfere e gas esplosivi pericolosi per la salute. Alloggiamento con guarnizione dell'albero in polipropilene (PP-FR), ignifugo, realizzata con polipropilene trattato mediante processo di stampaggio a iniezione, girante in senso antiorario con pale incavate.
I ventilatori sono a norma DIN EN 14986, adatti per usi universali e conformi alla direttiva ATEX.
Il flusso di scarico non entra in contatto con il motore. La versione anti-esplosioni è quindi necessaria solo in aree a rischio di esplosioni. In generale, tutti i nuovi ventilatori devono essere conformi alla direttiva ATEX.
Certificazioni: Conformi alla direttiva ATEX.