Stampa…
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: TCI
P2803-1G P2803-5G
TCIAP2803-1GEA 55 EUR
TCIAP2803-1G TCIAP2803-5G
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₃S
MDL Number: MFCD04035557
CAS Number: 87001-32-9
UN: 3261