Stampa…
Oxybutynin hydrochloride
Fornitore: TCI
O0451-1G O0451-5G
TCIAO0451-1GEA 67 EUR
TCIAO0451-1G TCIAO0451-5G
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
Formula: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
MDL Number: MFCD00072150
CAS Number: 1508-65-2