Stampa…
Oleuropein
Fornitore: TCI
O0420-100MG O0420-25MG
TCIAO0420-100MGEA 181 EUR
TCIAO0420-100MG TCIAO0420-25MG
Oleuropein
Oleuropein
Formula: C₂₅H₃₂O₁₃
MDL Number: MFCD16879008
CAS Number: 32619-42-4