Stampa…
Nitrendipine
Fornitore: TCI
N1186-1G N1186-250MG
TCIAN1186-1GEA 167 EUR
TCIAN1186-1G TCIAN1186-250MG
Nitrendipine
Nitrendipine
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₆
MDL Number: MFCD00082255
CAS Number: 39562-70-4