2-Methoxy-5-nitropyrimidine
Fornitore: TCI
M3080-1G
M3080-5G
TCIAM3080-1GEA
67
EUR
TCIAM3080-1G
TCIAM3080-5G
2-Methoxy-5-nitropyrimidine
2-Methoxy-5-nitropyrimidine
Formula:
C₅H₅N₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00474639 CAS Number: 14001-69-5 |