Stampa…
2-Iodo-4-methylphenol
Fornitore: TCI EUROPE
I1132-1G I1132-5G
TCIAI1132-1GEA 43 EUR
TCIAI1132-1G TCIAI1132-5G
2-Iodo-4-methylphenol
2-Iodo-4-methylphenol
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,03 g/mol
MDL Number: MFCD00189405
CAS Number: 16188-57-1