Stampa…
7-Bromo-1-heptene
Fornitore: TCI EUROPE
B3255-1G B3255-5G
TCIAB3255-1GEA 30 EUR
TCIAB3255-1G TCIAB3255-5G
7-Bromo-1-heptene
7-Bromo-1-heptene
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,085 g/mol
MDL Number: MFCD01631137
CAS Number: 4117-09-3
UN: 1993