7-Bromo-1-heptene
Fornitore: TCI EUROPE
B3255-1G
B3255-5G
TCIAB3255-1GEA
30
EUR
TCIAB3255-1G
TCIAB3255-5G
7-Bromo-1-heptene
7-Bromo-1-heptene
Formula:
C₇H₁₃Br Peso molecolare: 177,085 g/mol |
MDL Number:
MFCD01631137 CAS Number: 4117-09-3 UN: 1993 |